Tlačiť
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC448004-1G PC448004-250MG PC448004-5G
APOSPC448004-1GEA 217.5 EUR
APOSPC448004-1G APOSPC448004-250MG APOSPC448004-5G
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Mw: 224.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185840
Číslo CAS: 947249-27-6