Tlačiť
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4477-5G PC4477-25G
APOSPC4477-5GEA 389.89 EUR
APOSPC4477-5G APOSPC4477-25G
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Vzorec: C₃HF₃O₃·H₂O
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038370
Číslo CAS: 10321-14-9
OSN: 1759
ADR: 8,III