Tlačiť
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4472-1G PC4472-250MG PC4472-5G
APOSPC4472-1GEA 387.48 EUR
APOSPC4472-1G APOSPC4472-250MG APOSPC4472-5G
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Triphenylsulphonium nonaflate
Photoinitiator/photoacid generator
Vzorec: C₁₈H₁₅S·C₄F₉O₃S
Teplota tavenia: 84…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683476
Číslo CAS: 144317-44-2