Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-(trifluoromethyl)picolinate
PC446183-1G PC446183-250MG PC446183-5G
APOSPC446183-1GEA 278.39 EUR
APOSPC446183-1G APOSPC446183-250MG APOSPC446183-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.134 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11113409
Číslo CAS: 455941-78-3