Tlačiť
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC446151-1G PC446151-5G
APOSPC446151-1GEA 131.17 EUR
APOSPC446151-1G APOSPC446151-5G
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09859891
Číslo CAS: 942035-77-0