Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC446133-1G PC446133-5G
APOSPC446133-1GEA 106.15 EUR
APOSPC446133-1G APOSPC446133-5G
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Mw: 273.507 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185361
Číslo CAS: 771-67-5