Tlačiť
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-(Bromomethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
PC446072-1G PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA 508.71 EUR
APOSPC446072-1G APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Vzorec: C₁₂H₉BrF₃NS
Mw: 336.171 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115403
Číslo CAS: 439134-78-8