Tlačiť
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC446060-1G PC446060-500MG
APOSPC446060-1GEA 361.71 EUR
APOSPC446060-1G APOSPC446060-500MG
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O
Mw: 214.144 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00488311
Číslo CAS: 298207-18-8