Tlačiť
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC446059-1G PC446059-5G
APOSPC446059-1GEA 229.12 EUR
APOSPC446059-1G APOSPC446059-5G
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₇F₆NO₂
Mw: 287.158 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13190031
Číslo CAS: 1095211-28-1