Tlačiť
3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC446056-1G PC446056-500MG
APOSPC446056-1GEA 439.82 EUR
APOSPC446056-1G APOSPC446056-500MG
3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
Vzorec: C₁₅H₁₂F₃NO₂
Mw: 295.256 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19981343
Číslo CAS: 1311280-43-9