Tlačiť
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC446034-1G PC446034-250MG
APOSPC446034-1GEA 437.01 EUR
APOSPC446034-1G APOSPC446034-250MG
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClFNO₂S
Mw: 195.599 g/mol
Teplota varu: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11227180
Číslo CAS: 1089330-70-0
OSN: 3265
ADR: 8 II