Tlačiť
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC446020-1G PC446020-5G
APOSPC446020-1GEA 423.79 EUR
APOSPC446020-1G APOSPC446020-5G
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Vzorec: C₁₂H₁₆BrF₃N₄O
Mw: 369.181 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11052388
Číslo CAS: 1089330-42-6