Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC446017-10G PC446017-1G
APOSPC446017-10GEA 446.63 EUR
APOSPC446017-10G APOSPC446017-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Mw: 220.149 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772878
Číslo CAS: 63968-84-3