Tlačiť
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, 3-(1-Aminoethyl)benzotrifluoride
PC4459-1G PC4459-250MG
APOSPC4459-1GEA 56.48 EUR
APOSPC4459-1G APOSPC4459-250MG
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Mw: 189.178 g/mol
Teplota varu: 69.4…70.8 °C (45 mm Hg)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038877
Číslo CAS: 59382-36-4