Tlačiť
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Acetyl-5-fluoro-2-methoxyphenol, 5-Acetyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₃
Mw: 184.164 g/mol
Teplota tavenia: 113…114 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11101445
Číslo CAS: 1065076-49-4