Tlačiť
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4414-100MG PC4414-250MG PC4414-1G
APOSPC4414-100MGEA 114.96 EUR
APOSPC4414-100MG APOSPC4414-250MG APOSPC4414-1G
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094244
Číslo CAS: 503315-77-3