Tlačiť
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chlorocarbonyl)-2-fluoronitrobenzene, 4-(Chloroformyl)-2-fluoronitrobenzene
PC4402-1G PC4402-5G PC4402-100MG
APOSPC4402-1GEA 200.56 EUR
APOSPC4402-1G APOSPC4402-5G APOSPC4402-100MG
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₃
Teplota varu: 109…110 °C (2 mm Hg)
Teplota tavenia: 23…25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094235
Číslo CAS: 157665-51-5
OSN: 3261
ADR: 8,III