Tlačiť
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4389Q-5G PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA 269.55 EUR
APOSPC4389Q-5G APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Vzorec: C₇F₇I
Teplota varu: 153 °C
Hustota: 2,185 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153184
Číslo CAS: 79865-03-5
OSN: 1760
ADR: 8,II