Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 2,2,2-Trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC4353-1G PC4353-25G PC4353-5G
APOSPC4353-1GEA 38.23 EUR
APOSPC4353-1G APOSPC4353-25G APOSPC4353-5G
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₄F₆O
Teplota varu: 63…65 °C (15 mm Hg)
Hustota: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061276
Číslo CAS: 74853-66-0
OSN: 1993
ADR: 3,III