Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4344-10G PC4344-1G PC4344-50G PC4344-100G
APOSPC4344-10GEA 33.17 EUR
APOSPC4344-10G APOSPC4344-1G APOSPC4344-50G APOSPC4344-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylurea
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025424
Číslo CAS: 13114-87-9