Tlačiť
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC430597-1G PC430597-250MG
APOSPC430597-1GEA 338.55 EUR
APOSPC430597-1G APOSPC430597-250MG
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Teplota tavenia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06809227
Číslo CAS: 37522-19-3