Tlačiť
Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium (cyclohexylmethyl)trifluoroborate
PC430518-500MG PC430518-1G PC430518-5G
APOSPC430518-500MGEA 0 EUR
APOSPC430518-500MG APOSPC430518-1G APOSPC430518-5G
Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Vzorec: C₇H₁₃BF₃·K
Mw: 204.083 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11052658
Číslo CAS: 1346647-18-4
OSN: 1759
ADR: 8 III