Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)ethanamine hydrochloride
PC430117-1G PC430117-5G
APOSPC430117-1GEA 297.23 EUR
APOSPC430117-1G APOSPC430117-5G
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₆F₃NO·ClH
Teplota tavenia: 189…191 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08447280
Číslo CAS: 886050-51-7