Tlačiť
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Tris(difluoromethyl)-s-triazine
PC4281-1G PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA 173.84 EUR
APOSPC4281-1G APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₆H₃F₆N₃
Mw: 231.099 g/mol
Teplota varu: 72…73 °C (20 mm Hg)
Teplota tavenia: 31…34 °C
Hustota: 1.5973 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08059507
Číslo CAS: 369-22-2