Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
PC4278-1G PC4278-5G PC4278-100MG
APOSPC4278-1GEA 157.82 EUR
APOSPC4278-1G APOSPC4278-5G APOSPC4278-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Mw: 279.064 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04638751
Číslo CAS: 54090-42-5
OSN: 3261
ADR: 8 III