Tlačiť
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4272-1G PC4272-250MG
APOSPC4272-1GEA 275.59 EUR
APOSPC4272-1G APOSPC4272-250MG
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Mw: 176.548 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972721
Číslo CAS: 85345-74-0
OSN: 1759
ADR: 8 III