Tlačiť
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
PC4267-1G PC4267-250MG
APOSPC4267-1GEA 43.32 EUR
APOSPC4267-1G APOSPC4267-250MG
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄F₂IN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059536
Číslo CAS: 582319-15-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III