Tlačiť
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC421194-1G PC421194-250MG PC421194-5G
APOSPC421194-1GEA 33.13 EUR
APOSPC421194-1G APOSPC421194-250MG APOSPC421194-5G
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₇ClF₂O
Mw: 192.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09863590
Číslo CAS: 1006376-60-8