Tlačiť
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC421190-100MG PC421190-1G PC421190-250MG
APOSPC421190-100MGEA 410.57 EUR
APOSPC421190-100MG APOSPC421190-1G APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Mw: 180.176 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18324916
Číslo CAS: 127406-53-5