Tlačiť
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC421187-100MG PC421187-250MG
APOSPC421187-100MGEA 799.92 EUR
APOSPC421187-100MG APOSPC421187-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₂
Mw: 198.166 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20639702
Číslo CAS: 220352-36-3