Tlačiť
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-4-yl)boronic acid
PC421179-100MG PC421179-250MG
APOSPC421179-100MGEA 69.8 EUR
APOSPC421179-100MG APOSPC421179-250MG
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄BF₃N₂O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30609549
Číslo CAS: 2374153-25-8