Tlačiť
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC421172-1G PC421172-5G PC421172-250MG
APOSPC421172-1GEA 225.52 EUR
APOSPC421172-1G APOSPC421172-5G APOSPC421172-250MG
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₃BrF₂N₂
Mw: 196.981 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11558132
Číslo CAS: 956477-67-1