Tlačiť
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC421161-1G PC421161-250MG PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA 235.93 EUR
APOSPC421161-1G APOSPC421161-250MG APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Mw: 224.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12911848
Číslo CAS: 832735-61-2