Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC421158-1G PC421158-5G
APOSPC421158-1GEA 109.35 EUR
APOSPC421158-1G APOSPC421158-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.552 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13188811
Číslo CAS: 796090-23-8