Tlačiť
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC421121-1G PC421121-250MG
APOSPC421121-1GEA 539.15 EUR
APOSPC421121-1G APOSPC421121-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Mw: 204.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28739689
Číslo CAS: 1805421-04-8