Tlačiť
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC421103-1G PC421103-250MG
APOSPC421103-1GEA 542.72 EUR
APOSPC421103-1G APOSPC421103-250MG
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Mw: 209.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24490307
Číslo CAS: 149468-00-8