Tlačiť
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC421100-10G PC421100-1G PC421100-5G
APOSPC421100-10GEA 1589.43 EUR
APOSPC421100-10G APOSPC421100-1G APOSPC421100-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅O
Mw: 276.986 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580964
Číslo CAS: 1417569-62-0