Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 266.37 EUR
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Vzorec: C₆H₃BrF₃N·BrH
Mw: 306.906 g/mol
Teplota tavenia: 197…209 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19690886
Číslo CAS: 1354425-60-7