Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-(difluoromethyl)thiazole
PC421093-1G PC421093-250MG
APOSPC421093-1GEA 486.28 EUR
APOSPC421093-1G APOSPC421093-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole
Vzorec: C₄H₂BrF₂NS
Mw: 214.031 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD23106373
Číslo CAS: 1319255-36-1