Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-6-fluoronicotinic acid
PC421066-1G PC421066-250MG PC421066-5G
APOSPC421066-1GEA 561.17 EUR
APOSPC421066-1G APOSPC421066-250MG APOSPC421066-5G
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 219.996 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185798
Číslo CAS: 1214332-31-6