Tlačiť
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC421043-1G PC421043-250MG PC421043-5G
APOSPC421043-1GEA 255.96 EUR
APOSPC421043-1G APOSPC421043-250MG APOSPC421043-5G
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Mw: 224.564 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393768
Číslo CAS: 1079351-20-4