Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC421032-1G PC421032-500MG
APOSPC421032-1GEA 390.95 EUR
APOSPC421032-1G APOSPC421032-500MG
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
Mw: 197.542 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17168453
Číslo CAS: 1206980-39-3