Tlačiť
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC421030-1G PC421030-500MG PC421030-250MG
APOSPC421030-1GEA 89.73 EUR
APOSPC421030-1G APOSPC421030-500MG APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Mw: 224.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185842
Číslo CAS: 845827-14-7