Tlačiť
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC421028-1G PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA 343.28 EUR
APOSPC421028-1G APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂NO
Mw: 179.552 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185850
Číslo CAS: 1214377-45-3