Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC421021-1G PC421021-500MG PC421021-5G
APOSPC421021-1GEA 216.21 EUR
APOSPC421021-1G APOSPC421021-500MG APOSPC421021-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Teplota varu: 75 °C (15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10698596
Číslo CAS: 888327-36-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III