Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC421019-1G PC421019-250MG
APOSPC421019-1GEA 106.3 EUR
APOSPC421019-1G APOSPC421019-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₅F₆NO·ClH
Mw: 281.583 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27923427
Číslo CAS: 1588441-12-6