3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1,2-Bis(3-fluorophenyl)ethanone
PC421007-1G
PC421007-5G
PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA
158.04
EUR
APOSPC421007-1G
APOSPC421007-5G
APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₄H₁₀F₂O Teplota tavenia: 49…51 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD12605191 Číslo CAS: 40281-51-4 |