Tlačiť
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Bis(3-fluorophenyl)ethanone
PC421007-1G PC421007-5G PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA 158.04 EUR
APOSPC421007-1G APOSPC421007-5G APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₀F₂O
Teplota tavenia: 49…51 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12605191
Číslo CAS: 40281-51-4