Tlačiť
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4205-1G PC4205-5G
APOSPC4205-1GEA 496.19 EUR
APOSPC4205-1G APOSPC4205-5G
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate
Vzorec: C₃H₂FO₃·Na·H₂O
Teplota tavenia: 145 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149108
Číslo CAS: 238754-68-2
EINECS: 220-880-1