Tlačiť
3,3-Difluorocyclobutanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC420031-1G PC420031-250MG PC420031-100MG
APOSPC420031-1GEA 245.49 EUR
APOSPC420031-1G APOSPC420031-250MG APOSPC420031-100MG
3,3-Difluorocyclobutanone 97%
3,3-Difluorocyclobutanone
Vzorec: C₄H₄F₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18791190
Číslo CAS: 1273564-99-0
OSN: 1224
ADR: 3,III