Tlačiť
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
PC420003-1G PC420003-250MG
APOSPC420003-1GEA 468.51 EUR
APOSPC420003-1G APOSPC420003-250MG
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₇F₂NO₂
Mw: 151.111 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17480490
Číslo CAS: 1225532-86-4